Wichtige Dokumente
706035
Aldosteron-2,2,4,6,6,21,21-d7
≥98 atom % D (based on d7), ≥98% (CP)
Synonym(e):
11β,21-Dihyroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-18-al-d7 (2,2,4,6,6,21,21-d7), 11β,21-Dihyroxypregn-4-en-3,18,20-trion-d7 (2,2,4,6,6,21,21-d7), 18-Aldocorticosteron-2,2,4,6,6,21,21-d7
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D (based on d7)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@H]3[C@@H]4CCC([2H])(C(=O)C(O)([*])[*])[C@]4(C[C@H](O)[C@@H]3[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O)C=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?