Wichtige Dokumente
903469
Androsterone-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
3-Hydroxy-2,2,4,4-androstan-d4-17-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@](CC1)(C(CC2)=O)C2C(CC3)C1[C@]4(C)[C@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14?,15?,16?,18-,19-/m0/s1/i7D2,11D2
InChIKey
QGXBDMJGAMFCBF-KAPMPOEWSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?