Merck
900970
Sigma-Aldrich
sn-Glycero-3-phosphocholine-(trimethyl-d9)
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
Synonym(e):
Brezal-d9, Cereton-d9, Cholicerin-d9, L-α-Glycerophophocholine-d9
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8D9H11NO6P
Molekulargewicht:
266.28
UNSPSC-Code:
12352108
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥96% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+9
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-][P@@](OC([H])([H])C([H])([H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([H])([H])[C@@](O[H])([H])C([H])([H])O[H])=O
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1