Wichtige Dokumente
798428
Endo-2-Naphthyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
Synonym(e):
(1S,4S,5S)-5-(naphthalen-2-yl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Funktionelle Gruppe
phosphine
sulfonamide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=S(N1C[C@H]2[P@@](C3=CC=C(C=CC=C4)C4=C3)C[C@@H]1C2)(C5=CC=C(C)C=C5)=O
InChI
1S/C22H22NO2PS/c1-16-6-10-22(11-7-16)27(24,25)23-14-21-13-19(23)15-26(21)20-9-8-17-4-2-3-5-18(17)12-20/h2-12,19,21H,13-15H2,1H3
InChIKey
SJQXCVUHXMHJMD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)