Wichtige Dokumente
798363
Endo-Phenyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
95% (HPLC)
Synonym(e):
(1S,4S,5S)-5-(phenyl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
under inert gas
mp (Schmelzpunkt)
96-101 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
sulfonamide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=S(N1C[C@@]2([H])[P@@](C3=CC=CC=C3)C[C@]1([H])C2)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
InChI
1S/C18H20NO2PS/c1-14-7-9-18(10-8-14)23(20,21)19-12-17-11-15(19)13-22(17)16-5-3-2-4-6-16/h2-10,15,17H,11-13H2,1H3/t15-,17-,22?/m0/s1
InChIKey
BWXYDSDVFPJTFY-TWMUNHRGSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)