Wichtige Dokumente
798444
Endo-4-Methoxyphenyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
Synonym(e):
(1S,4S,5S)-5-(4-methoxyphenyl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
156-161 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
sulfonamide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=S(N1C[C@H]2[P@@](C3=CC=C(OC)C=C3)C[C@@H]1C2)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
InChI
1S/C19H22NO3PS/c1-14-3-9-19(10-4-14)25(21,22)20-12-18-11-15(20)13-24(18)17-7-5-16(23-2)6-8-17/h3-10,15,18H,11-13H2,1-2H3
InChIKey
RMFZMNUGIFSNIE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)