Wichtige Dokumente
237655
(−)-1,4-Bis-(diphenylphosphino)-1,4-dideoxy-2,3-O-isopropyliden-L-threitol
98%
Synonym(e):
(−)-2,3-O-Isopropyliden-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphenylphosphin)butan, (4R,5R)-4,5-Bis-(diphenylphosphino-methyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan, (4R-trans)-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-diyl)-bis-(methylen)]-bis-(diphenylphosphin), (R,R)-DIOP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]19/D −26°, c = 2.3 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
88-90 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)O[C@@H](CP(c2ccccc2)c3ccccc3)[C@H](CP(c4ccccc4)c5ccccc5)O1
InChI
1S/C31H32O2P2/c1-31(2)32-29(23-34(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)30(33-31)24-35(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-22,29-30H,23-24H2,1-2H3/t29-,30-/m0/s1
InChIKey
VCHDBLPQYJAQSQ-KYJUHHDHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?