Wichtige Dokumente
796050
D-Alanine-1-13C, 15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
C[C@@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i3+1,4+1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-JKHYPSIWSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)