Merck
101605
Sigma-Aldrich
1-Chlor-4-iod-benzol
99%
Synonym(e):
p-Chloroiodobenzene
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.45
Beilstein:
1634414
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
226-227 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
53-54 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
iodo
SMILES String
Clc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
InChIKey
GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)