Wichtige Dokumente
793299
Dodecanoyl-L-carnitine-d3 (N-methyl-d3) hydrochloride
98 atom % D, 97% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-]C(C[C@@H](CC(CCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O.Cl
InChI
1S/C20H39NO3.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(22)15-18(16-20(23)24)17-21(2,3)4;/h18H,5-17H2,1-4H3;1H/t18-;/m1./s1/i2D3;
InChIKey
SIYDYLITHZRYKF-SOZODULPSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?