Merck
730939
Sigma-Aldrich
Tetradecanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21D3H39ClNO4
Molekulargewicht:
411.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H41NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3;1H/t19-;/m1./s1/i2D3;
InChIKey
TWGWHMYOGIGWDM-IQDJPGLDSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)