Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
MABE1120
Sigma-Aldrich
Anti-HSPA8/Hsc70-Antikörper, Klon N69
clone N69, from mouse
Synonym(e):
HSPA8, Heat shock cognate 71 kDa protein, Heat shock 70 kDa protein 8, HSC70, HSC71, HSC73
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N69, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, bovine, human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPA8(3312)
Allgemeine Beschreibung
Das Hitzeschock-kognate-71-kDa-Protein (UniProt P19120; auch bekannt als Hitzeschock-70-kDa-Protein-8, HSC70, HSC71, HSC73) wird in Rindern durch das HSPA8-Gen (auch bekannt als HSC70, HSC73) (Gen-ID 281831) kodiert. Die Säugetier-HSP70-Familie besteht aus dem mitochondrialen HSP75, dem endoplasmatischen HSP78, dem zytoplasmatischen HSC70 (auch als HSC73 und HSP73 bezeichnet) und seinem induzierbaren Gegenstück HSP72 (auch als HSP70 bezeichnet). Die beiden letzteren weisen ähnliche Strukturen und Eigenschaften auf, und beide binden fehlgefaltete, neu synthetisierte Polypeptide in ATP-abhängiger Weise, was ihre Chaperon-Aktivität widerspiegelt. Alle Zellen exprimieren HSC70 konstitutiv. Andererseits ist die Expression von HSP72 in normalen Zellen hauptsächlich stressinduzierbar, obwohl konstitutiv hohe HSP72-Expressionen bei malignen menschlichen Tumoren unterschiedlicher Herkunft beobachtet werden. Durch die induzierte HSP72-Expression können gestresste Zellen besser mit der Zunahme entfalteter/denaturierter Proteine umgehen und eine Apoptose unter verschiedenen Stressbedingungen verhindern.
Spezifität
Klon N69 reagiert mit dem konstitutiv exprimierten HSPA8/HSC70 (HSC73), nicht jedoch mit dem Hitzeschock induzierbaren HSP72 (Demidov, O.N., et al. (1999). Eur. J. Cardiothorac. Surg. 16(4):444-449).
Immunogen
Gemeinsam aufgereinigte Hsc73- und Hsp72-Proteine aus bovinem Skelettmuskel.
Anwendung
Der Anti-HSPA8/Hsc70-Antikörper, Klon N69, ist ein Antikörper gegen HSPA8/Hsc70 zur Verwendung in Western-Blot, Immunzytochemie, Durchflusszytometrie und Immunhistochemie.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Kernrezeptoren
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wies HSPA8/Hsc70 in 10 µg Lysaten von C6-Gliomzellen der Ratte, humanen T47D-Zellen aus duktalem Brustepitheltumor und humanen K-562-Erythroleukämiezellen nach.
Immunzytochemische Analyse: 2,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wies die konstitutive HSPA8/Hsc70-Expression in C6-Gliomzellen der Ratte, B16-Melanomzellen der Maus und humanen K-562-Erythroblastomzellen nach (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Irina V. Guzhova und Dr. Boris Margulis, Russian Academy of Sciences).
Durchflusszytometrie-Analyse: 2,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wies die konstitutive HSPA8/Hsc70-Expression bei C6-Gliomzellen der Ratte, B16-Melanomzellen der Maus und humanen K-562-Erythroblastomzellen nach (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Irina V. Guzhova und Dr. Boris Margulis, Russian Academy of Sciences).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies bovines HSPA8/Hsc70 in Gefrierschnitten des vorderen Hypothalamus von Ratten nach, die gereinigte bovine Hsc70- und Hsp72-Proteine durch intrazerebroventrikuläre (i.c.v.) Mikroinjektionen erhalten hatten (Ekimova, I.V., et al (2010). J. Neurochem. 115(4):1035-1044).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies die HSPA8/Hsc70-Expression in MCF7-Zellen nach (Hoyer-Hansen, M. et al (2005). Cell Death Differ. 12(10):1297-1309).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies die Expression von HSPA8/Hsc70 in menschlichen Brustkrebs-Zelllinien (MDA-MB-468, MCF-7, BT-549 und SK-BR-3), in nicht-tumorigenen, aus der Brust stammenden HBL-100-Epithelzellen und in normalen WI-38-Lungenfibroblasten nach (Nylandsted, J., et al (2000). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 97(14):7871-7876).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies HSPA8/Hsc70 (HSC73), das aus boviner Skelettmuskulatur und menschlichem Myokard aufgereinigt wurde nach, nicht jedoch das gemeinsam aufgereinigte HSP72 (Demidov, O.N., et al (1999). Eur. J. Cardiothorac. Surg. 16(4):444-449).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an MCF7-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wies HSPA8/Hsc70 in 10 µg MCF7-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~71 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yan Zhou et al.
Glia, 72(4), 692-707 (2024-01-09)
Schwann cells (SCs), the primary glial cells of the peripheral nervous system, which have been identified in many solid tumors, play an important role in cancer development and progression by shaping the tumor immunoenvironment and supporting the development of metastases.
Attila Simor et al.
Molecular and cellular neurosciences, 79, 64-80 (2017-01-15)
Acute total sleep deprivation (SD) impairs memory consolidation, attention, working memory and perception. Structural, electrophysiological and molecular experimental approaches provided evidences for the involvement of sleep in synaptic functions. Despite the wide scientific interest on the effects of sleep on
Masaharu Somiya et al.
Journal of extracellular vesicles, 7(1), 1440132-1440132 (2018-03-08)
Extracellular vesicles (EVs) deliver biologically active cargos from donor cells to recipient cells for intercellular communication. Since the existence of RNA cargo was discovered, EVs have been considered to be useful drug-delivery systems. Specifically, EVs from bovine milk (mEV) are
Shenée C Martin et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 17(3) (2024-03-28)
Sleep disruption is an expected component of aging and neurodegenerative conditions, including Alzheimer's disease (AD). Sleep disruption has been demonstrated as a driver of AD pathology and cognitive decline. Therefore, treatments designed to maintain sleep may be effective in slowing
Laura Le Gall et al.
Skeletal muscle, 10(1), 20-20 (2020-07-10)
Skeletal muscle is increasingly considered an endocrine organ secreting myokines and extracellular vesicles (exosomes and microvesicles), which can affect physiological changes with an impact on different pathological conditions, including regenerative processes, aging, and myopathies. Primary human myoblasts are an essential