Merck
791369
Sigma-Aldrich
Tang-Yu Auxiliary
97%
Synonym(e):
2-(2-Cyanophenoxy)-2-fluoroacetic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6FNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp (Schmelzpunkt)
105-108 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
nitrile
SMILES String
O=C(O)C(F)OC1=C(C#N)C=CC=C1
InChI
1S/C9H6FNO3/c10-8(9(12)13)14-7-4-2-1-3-6(7)5-11/h1-4,8H,(H,12,13)
InChIKey
WPPDDNKKUDYVMF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
The Tang-Yu Auxiliary is a recyclable template for highly meta-selective C-H activation of N-methylanilines as reported by Yu and coworkers.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)