Wichtige Dokumente
ALD00508
Yu Fluorination Ligand
≥95%
Synonym(e):
2,5,6,8-tetramethyl-3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinoline
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
SMILES String
CC1=C2C(OC(C)CC2)=NC3=C1C(C)=CC(C)=C3
InChI
1S/C16H19NO/c1-9-7-10(2)15-12(4)13-6-5-11(3)18-16(13)17-14(15)8-9/h7-8,11H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
LOKRNFHHPZEJLL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)