Wichtige Dokumente
790591
Oxetane-3-carboxylic acid
Synonym(e):
3-Oxetanecarboxylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(C1COC1)=O
InChI
1S/C4H6O3/c5-4(6)3-1-7-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)
InChIKey
UWOTZNQZPLAURK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)