Merck
75059
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium-octylsulfat
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
BMIM OSU
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H32N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Verunreinigungen
≤1.0% water
SMILES String
CCCCn1cc[n+](C)c1.CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H15N2.C8H18O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11/h6-8H,3-5H2,1-2H3;2-8H2,1H3,(H,9,10,11)/q+1;/p-1
InChIKey
KIDIBVPFLKLKAH-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
1-Butyl-3-methylimidazolium-octylsulfat ist eine halogenfreie ionische Flüssigkeit. Es verhält sich wie ein Tensid, wenn die kritische Mizellenkonzentration (CMC) über 0,031 M liegt.
Anwendung
1-Butyl-3-methylimidazolium-octylsulfat eignet sich als Lösungsmittel bei der Hydroformylierung von 1-Octen zur Bildung von Nonanalen in Gegenwart eines Rhodiumkatalysators.
Physikalische Form
nicht halogenierte ionische Flüssigkeit
Sonstige Hinweise
Steigert die Ausbeute und Enzymstabilität von β-Galactosidase in enzymkatalysierten Synthesen
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Determination of activity coefficients at infinite dilution of solutes in the ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium octyl sulfate using gas? liquid chromatography at a temperature of 298.15 K, 313.15 K, or 328.15 K.
Letcher, Trevor M., et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 50.4, 1294-1298 (2005)
Micellar transitions in the aqueous solutions of a surfactant-like ionic liquid: 1-butyl-3-methylimidazolium octylsulfate
Singh, Tejwant, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 12.37, 11728-11735 (2010)
1-n-Butyl-3-methylimidazolium ([bmim]) octylsulfate-an even 'greener'ionic liquid.
Wasserscheid P, et al.
Green Chemistry, 4(4), 400-404 (2002)
Hakimu Nsubuga et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1012-1013, 1-7 (2016-01-23)
A simple and parallel electromembrane extraction (pEME) method was developed and used to investigate trace perchlorate ion contamination in seafood. In this method, three different EME units were arranged simultaneously and connected parallel to a single DC power supply. In
Volumetric properties of binary mixtures of ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium octylsulfate with water or propanol in the temperature range of 278.15 K to 328.15 K.
Orchilles, A. Vicent, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 38.9, 1124-1129 (2006)