Merck
711713
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
≥98%
Synonym(e):
BMIIm, BMIM TFSI
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15F6N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.5% water
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
CCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten
Anwendung
1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid ist eine hydrophobe ionische Flüssigkeit, die die Aktivität von N,N,N′,N′-Tetra(n-octyl)diglycolamid(TODGA)-Extraktionsmittel bei der Extraktion von Uran(VI) aus wässrigem Salpetersäuremedium steigern kann.
Vorsicht
Nicht in den USA erhältlich
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synergistic extraction of uranium (VI) with TODGA and hydrophobic ionic liquid mixtures into molecular diluent.
Turanov AN, et al.
Separation and Purification Technology, 164, 97-106 (2016)