Merck
744514
Sigma-Aldrich
1-Chloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-on
98.0-102.0% (AT)
Synonym(e):
NSC 191950
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4ClIO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.46
Beilstein:
141400
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98.0-102.0% (AT)
Form
powder
Funktionelle Gruppe
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClI1OC(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11-9/h1-4H
InChIKey
XSZMFYQLHGJKKD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and reaction of substituted arylalkoxyiodinanes: formation of stable bromoarylalkoxy and aryldialkoxy heterocyclic derivatives of tricoordinate organoiodine(III).
Amey, R. L. and Martin, J. C.
The Journal of Organic Chemistry, 44 (11), 1779-1784 (1979)