740543
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
50 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 96% (CP)
Synonym(e):
1α,25-Dihydroxycholecalciferol (6,19,19-d3) solution, Calcitriol (6,19,19-d3) solution, Deuterated 1-α25-Dihydroxyvitamin D3 solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
96% (CP)
Form
solution
Konzentration
50 μg/mL in ethanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
colorless
mp (Schmelzpunkt)
-144.0 °C
Anwendung(en)
detection
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]/C([2H])=C1[C@@H](O)C[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i2D2,11D
InChIKey
GMRQFYUYWCNGIN-POLIPXRRSA-N
Allgemeine Beschreibung
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Anwendung
Verpackung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?