Merck
616338
Sigma-Aldrich
D-Glucose-d12
97 atom % D
Synonym(e):
Deuterierte Glucose, Markierte Glucose, Dextrose-d12
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D12O6
Molekulargewicht:
192.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
97 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
[2H]OC([2H])([2H])[C@@]1([2H])OC([2H])(O[2H])[C@]([2H])(O[2H])[C@@]([2H])(O[2H])[C@]1([2H])O[2H]
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-QIRXRFCNSA-N
Anwendung
D-Glucose-d12 has been used as a stable isotope internal standard to study the metabolic pathways of carbon substrates and to understand the complex physiological systems in single cells of microbial communities using Raman microspectroscopy, coupled with deuterium isotope probing (Raman-DIP).
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Raman deuterium isotope probing reveals microbial metabolism at the single-cell level
Xu J, et al.
Analytical Chemistry, 89(24), 13305-13312 (2017)