809926
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
liquid
Konzentration
100 μg/mL in ethanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
colorless
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C=C1[C@@H](O)C[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CCC3[C@H](C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23?,24?,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3
InChIKey
GMRQFYUYWCNGIN-LPTLAYIMSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 is a deuterated vitamin D3 wherein C-26 and C-27 carbon methyl protons are replaced by deuterium.
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?