Merck
735167
Sigma-Aldrich
Glasobjektträger, beschichtet mit Fluor-dotiertem Zinnoxid
L × W × thickness 300 mm × 300 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq
Synonym(e):
FTO-Glas
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Beschreibung
Haze: 5%
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
SnO2/F
Oberflächenwiderstand
~7 Ω/sq
L × B × Dicke
300 mm × 300 mm × 2.2 mm
Durchlässigkeit
80-82% (visible)
Allgemeine Beschreibung
Die Stärke einer fluordotierten Zinnoxidbeschichtung auf einem Glasobjektträger beträgt ∼ 550 nm. Das Glas weist einen Brechungsindex von ∼ 1,52 auf und die SnO2:F-Beschichtung ist ∼ 1,85.
Anwendung
Glasobjektträger mit flourdotierter Zinnoxidbeschichtung (FTO-Glas) können als Substrat zur Herstellung von farbstoffsensibilisierten Solarzellen (DSSCs) und Photovoltaikzellen (PVs) verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Facile solution-controlled growth of CuInS2 thin films on FTO and TiO2/FTO glass substrates for photovoltaic application
Peng S, et al.
Journal of alloys and compounds, 481(1-2), 786-791 (2009)
Malkeshkumar Patel et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 9, 2432-2442 (2018-09-27)
Co3O4 has been widely studied as a catalyst when coupled with a photoactive material during hydrogen production using water splitting. Here, we demonstrate a photoactive spinel Co3O4 electrode grown by the Kirkendall diffusion thermal oxidation of Co nanoparticles. The thickness-dependent
Hydrothermal fabrication of hierarchically anatase TiO 2 nanowire arrays on FTO glass for dye-sensitized solar cells
Wu W, et al.
Scientific reports, 3, 1352-1352 (2013)