Substrate und elektronische Komponenten
Unsere Substrate und vorgefertigten elektronischen Komponenten zielen darauf ab, Ihre Bearbeitungszeit für die Charakterisierung Ihrer neu entwickelten Halbleitermaterialien oder die Konstruktion eines effektiven FET-basierten Sensors zum Nachweis chemischer/biologischer Analyten erheblich zu reduzieren. Fügen Sie einfach eine halbleitende Schicht Ihrer Wahl hinzu.
- Bauen Sie in kürzester Zeit Ihre Feldeffekttransistoren (FETs) mit unserer Serie vorstrukturierter, Backgate-, Interdigitalelektroden. Diese Elektroden werden auf leitenden Siliziumwafern mit Hilfe der Standard-Lift-off-Technologie vorgefertigt und zeichnen sich durch zuverlässige ohmsche Source-/Drain-Kontakte, ein sehr großes Verhältnis von Kanalbreite zu Kanallänge (500 bis 4000) und eine Vielzahl von Dielektrikumsdicken und Gerätearchitekturen aus, die zur Auswahl stehen.
- Unsere Schaltungen für laterale organische Feldeffekttransistoren (LOFET) mit Backgates sorgen für eine vereinfachte Charakterisierung aktiver Materialien, da nur die Frequenz der Ringoszillatoren gemessen werden muss und somit die zeitaufwändige Messung und Analyse einzelner Transistoren entfällt.
- Testen Sie Ihre finalen Bauelemente mit unserem Miniprober, der eine schnelle und einfache Bauelementmessung mit zuverlässigem Pad-Kontakt ermöglicht, ohne dass eine Prüfstation erforderlich ist.
- Wir bieten auch vorgefertigte Graphen-Chips in der Konfiguration Hallgeber-Bauelement, FET mit 2 Tastköpfen oder flüssigkeitsgesteuertem FET mit 2 Tastköpfen an, um Ihre Graphen-Sensorforschung und -Anwendungen schnell voranzubringen.
- Wählen Sie für die Charakterisierung von Nanobauelementen und Nanomaterialien unsere TEM-Gitter und -Zubehörteile in verschiedenen Gittermaterialien, Maschengrößen, Gitterkonfigurationen, Beschichtungsmaterialien und -dicken und wählen Sie Färbechemikalien und Probenvorbereitungswerkzeuge aus.
- Unser breites Angebot an elektrochemischen Komponenten umfasst eine Vielzahl von wässrigen und nicht-wässrigen Referenzelektroden mit einfach handzuhabenden Formfaktoren sowie Arbeits-, Gegen- und Hilfselektroden.
Zugehörige Produktressourcen
- Brochure: Product Information for Graphene FET GRFETS10
Basic handling instructions and testing protocol
- Brochure: User Protocol for Graphene FET GRFETS20
Basic handling instructions and testing protocol