Merck
23820-U
Supelco
Pin Vise Bohrer-Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.54
Verpackung
pkg of 1 kit
Qualitätsniveau
Allgemeine Beschreibung
Bohren Sie genau die benötigte Öffnung in harte oder weiche Ferrules. Dieses Kit enthält 14 Bohrer und einen Handgriff mit Bohrfutter:
0.33mm/0.0135 in.
0.77mm/0.031 in.
1.06mm/0.042 in.
0.40mm/0.016 in.
0.83mm/0.033 in.
1.17mm/0.046 in.
0.56mm/0.022 in.
0.91mm/0.036 in.
1.40mm/0.055 in.
0.63mm/0.025 in.
0.97mm/0.038 in.
1.61mm/0.061 in.
0.72mm/0.028 in.
1.02mm/0.040 in.
Alle Bohrer sind im Handgriff untergebracht und so jeder Zeit zur Hand. Die Halterung ist auch ideal zum Einspannen feiner Drähte zur Reinigung von z.B. FID-Düsen, Spritzennadeln und anderen feinen Öffnungen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)