703176
Indiumzinnoxid-beschichteter Glas-Objektträger, quadratisch
surface resistivity 70-100 Ω/sq
Synonym(e):
ITO, ITO-beschichteter Objektträger, quadratisch
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
slide
Qualitätsniveau
Oberflächenwiderstand
70-100 Ω/sq
L × B × Dicke
25 mm × 25 mm × 1.1 mm
Durchlässigkeit
86% (nominal at 550nm)
Brechungsindex
n20/D 1.517
SMILES String
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChIKey
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Eigenschaften
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?