Merck
448214
Sigma-Aldrich
Capryl-d15-säure
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonym(e):
Octan-d15-säure
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CD2)6CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.4245 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Dichte
1.005 g/mL at 25 °C
Format
neat
Massenverschiebung
M+15
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
InChIKey
WWZKQHOCKIZLMA-PMELWRBQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hinweis zur Analyse
This product may be used as an analytical standard.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Liq. Cryst., 8, 31-31 (1990)