Wichtige Dokumente
448176
1-Hexan-d13-ol
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonym(e):
Hexyl-d13 Alkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
156.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−52 °C (lit.)
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+13
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
InChIKey
ZSIAUFGUXNUGDI-UTBWLCBWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?