Wichtige Dokumente
104426
Tetrafluorterephthalonitril
99%
Synonym(e):
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-dicyanobenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
197-199 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: soluble
SMILES String
Fc1c(F)c(C#N)c(F)c(F)c1C#N
InChI
1S/C8F4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)4(2-14)7(5)11
InChIKey
PCRSJGWFEMHHEW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?