Merck
724645
Sigma-Aldrich
3-Ethynylbenzoesäure
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
164-171 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h1,3-6H,(H,10,11)
InChIKey
PHPIMLZTBYCDSX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)