Wichtige Dokumente
708178
Benzothiazol-2-Carbonylchlorid
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
114-118 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
ClC(=O)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H4ClNOS/c9-7(11)8-10-5-3-1-2-4-6(5)12-8/h1-4H
InChIKey
AOIGQLLPWDXVGB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)