Wichtige Dokumente
707643
Benzothiazol-2-Carboxaldehyd
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 13
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
72-76 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O=Cc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5NOS/c10-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H
InChIKey
RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)