Wichtige Dokumente
705381
1,7-Dimethylxanthin-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonym(e):
1,7-Dimethyl-1H-purin-2,6-dion-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3), 2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurin-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3), Paraxanthin-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
294-296 °C
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13c]2[15n]cn(C)[13c]2[13C]1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,11+1
InChIKey
QUNWUDVFRNGTCO-UDYOVZSYSA-N
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?