Merck
D5385
Sigma-Aldrich
1,7-Dimethylxanthin
~98% (TLC), solid, adenosine receptor ligand
Synonym(e):
1,7-Dimethyl-1H-purin-2,6-dion, 1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion, 2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurin, NSC 400018, Paraxanthin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
197907
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
1,7-Dimethylxanthin, ~98%, solid
Assay
~98%
Qualitätsniveau
Form
solid
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
294-296 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 0.6 mg/mL
H2O: 1 mg/mL
0.1 M NaOH: 2 mg/mL
SMILES String
CN1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)
InChIKey
QUNWUDVFRNGTCO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,7-Dimethylxanthin ist ein Hauptmetabolit von Koffein. Es weist leistungssteigernde und sympathomimetische Wirkungen auf.
Anwendung
1,7-Dimethylxanthin wird zur Quantifizierung von Koffein mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Adenosinrezeptorligand; Hauptmetabolit von Koffein.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie bitte hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
S Ferré et al.
European journal of pharmacology, 179(3), 295-299 (1990-04-25)
We present evidence showing that paraxanthine (1,7-dimethylxanthine), the main metabolite of caffeine in man, displaces the binding of [3H]SCH 23390, a radioligand which selectively labels dopamine D-1 receptors when used at low concentrations, from striatal membranes of the rat. The
Paraxanthine, a caffeine metabolite, dose dependently increases [Ca2+] i in skeletal muscle
Hawke TJ, et al.
Journal of Applied Physiology, 89(6), 2312-2317 (2000)
Paraxanthine, the primary metabolite of caffeine, provides protection against dopaminergic cell death via stimulation of ryanodine receptor channels
Guerreiro S, et al.
Molecular Pharmacology, 74(4), 980-989 (2008)
HPLC method for quantification of caffeine and its three major metabolites in human plasma using fetal bovine serum matrix to evaluate prenatal drug exposure
Lopez-Sanchez RDC, et al.
Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2018 (2018)
Rozalia-Maria Anastasiadi et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(1) (2020-12-31)
The enzyme CYP1A2 is responsible for the metabolism of numerous antioxidants in the body, including caffeine, which is transformed into paraxanthine, its main primary metabolite. Both molecules are known for their antioxidant and pro-oxidant characteristics, and the paraxanthine-to-caffeine molar ratio