Wichtige Dokumente
PHR2000
Koffein-Unreinheit F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1,7-Dimethylxanthin, 1,7-Dimethyl-1H-purin-2,6-dion, 1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion, 2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurin, NSC 400018, Paraxanthin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
caffeine
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
294-296 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CN1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)
InChIKey
QUNWUDVFRNGTCO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)