Wichtige Dokumente
702722
Kalium-bis(trimethylsilyl)amid -Lösung
1 M in THF
Synonym(e):
Hexamethyldisilazan Kaliumsalz, Kalium-hexamethyldisilazid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
1 M in THF
Dichte
0.915 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChIKey
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-2.0 °F
Flammpunkt (°C)
-18.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?