Merck
277304
Sigma-Aldrich
Kalium-bis(trimethylsilyl)amid -Lösung
0.5 M in toluene
Synonym(e):
Hexamethyldisilazan Kaliumsalz, Kalium-hexamethyldisilazid -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3Si]2NK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.48
Beilstein:
4006754
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
54 mmHg ( 25 °C)
Form
liquid
Konzentration
0.5 M in toluene
Farbe
clear to slightly hazy yellow
Dichte
0.877 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChIKey
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Starke Base, die bei der Alkylierung von Carbonylverbindungen eingesetzt wird.
Verpackung
Die 25-mL-Sure/Seal-Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alan C Spivey et al.
Organic letters, 9(5), 891-894 (2007-02-10)
[reaction: see text] The scope and limitations of the conjugate addition of 2- and the first 4-pyridyl Gilman homocuprates to various alpha,beta-unsaturated Michael acceptors are delineated. The conjugate addition of the cuprate of 2-bromo-3-methylpyridine to (E)-methyl crotonate then diastereoselective enolate
Hexamethyldisilazane-mediated controlled polymerization of alpha-amino acid N-carboxyanhydrides.
Hua Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(46), 14114-14115 (2007-10-30)
Daniele Fabbri et al.
Environmental science & technology, 42(8), 2957-2963 (2008-05-24)
Using the pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry and off-line pyrolysis/silylation methods for lignites from three Miocene brown coal basins of Poland resulted in the characterization of many organic compounds, including dominant cellulose degradation products such as levoglucosan, 1,6-anhydro-beta-D-glucofuranose, and 1,4:3,6-dianhydroglucopyranose. Levoglucosan is
A Sebok et al.
Journal of chromatography. A, 1211(1-2), 104-112 (2008-10-14)
This paper presents a derivatization, mass fragmentation study relating to the most common six cholic acids, such as cholic, lithocholic, chenodeoxycholic, ursodeoxycholic, 3-hydroxy,7-ketocholanic and dehydrocholic acids, identified and quantified as pollutants in the aquatic environment at the first time. Derivatizations
Jerry Isaacson et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(10), 1845-1848 (2009-01-29)
(-)-Dysibetaine has been synthesized in 11 steps from readily available L-malic acid (see scheme). The key step is a unique Ugi 4-center-3-component cyclization reaction, where an ester group acts as the carboxylic acid component. The use of 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane as an