Wichtige Dokumente
565938
5-Phenylthiophen-2-carboxaldehyd
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
92-95 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
phenyl
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(s1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8OS/c12-8-10-6-7-11(13-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChIKey
APWHJDHTLFVWSQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)