Wichtige Dokumente
689777
O-[N-(3-Maleimido-propionyl)-aminoethyl]-O′-[3-(N-succinimidyloxy)-3-oxopropyl]-heptacosaethylenglykol
≥90% (oligomer purity)
Synonym(e):
MAL-PEG NHS, Maleinimidopropionyl-PEG-NHS-ester (n=27)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (oligomer purity)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Verunreinigungen
≤2% hydrolyzed product
Ω-Ende
NHS ester
α-Ende
maleimide
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCN1C(=O)C=CC1=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C70H127N3O35/c74-65(5-8-72-66(75)1-2-67(72)76)71-7-10-81-12-14-83-16-18-85-20-22-87-24-26-89-28-30-91-32-34-93-36-38-95-40-42-97-44-46-99-48-50-101-52-54-103-56-58-105-60-62-107-64-63-106-61-59-104-57-55-102-53-51-100-49-47-98-45-43-96-41-39-94-37-35-92-33-31-90-29-27-88-25-23-86-21-19-84-17-15-82-13-11-80-9-6-70(79)108-73-68(77)3-4-69(73)78/h1-2H,3-64H2,(H,71,74)
InChIKey
QTIQGDBALCIANR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?