Merck
640379
Sigma-Aldrich
2-Aminopyridin-5-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
2-Amino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridin, 6-Amino-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17BN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
131-135 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)nc2
InChI
1S/C11H17BN2O2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(13)14-7-8/h5-7H,1-4H3,(H2,13,14)
InChIKey
YFTAUNOLAHRUIE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Substrate used in a microwave-assisted, four-component coupling process leading to amino substituted imidazopyridines.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)