Wichtige Dokumente
712582
O-[N-(3-Maleimidopropionyl)-aminoethyl]-O′-[3-(N-succinimidyloxy)-3-oxopropyl]-triethylenglykol
≥90% (NMR)
Synonym(e):
N-[15-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)-oxy]-15-oxo-3,6,9,12-tetraoxapentadec-1-yl]-2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-propanamid, Mal-PEG4-NHS-ester, monodispers
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (NMR)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
NHS ester
maleimide
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C22H31N3O11/c26-17(5-8-24-18(27)1-2-19(24)28)23-7-10-33-12-14-35-16-15-34-13-11-32-9-6-22(31)36-25-20(29)3-4-21(25)30/h1-2H,3-16H2,(H,23,26)
InChIKey
XSRYGQJQNPJNKZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?