Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
683779
1-Boc-3,5-Dimethylpyrazol-4-Boronsäurepinakolester
97%
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
109-113 °C
SMILES String
Cc1nn(C(=O)OC(C)(C)C)c(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BN2O4/c1-10-12(17-22-15(6,7)16(8,9)23-17)11(2)19(18-10)13(20)21-14(3,4)5/h1-9H3
InChIKey
GNLNGVZPEKSDAR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?