Merck
666742
Sigma-Aldrich
3-Formyl-4-Isopropoxyphenylboronsäure
≥95%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)CHOC6H5(CHO)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.06
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)Oc1ccc(cc1C=O)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-3-9(11(13)14)5-8(10)6-12/h3-7,13-14H,1-2H3
InChIKey
MFWMHBLPARKSLU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Used as a lubricating additive in grease for reducing fretting wear
Sonstige Hinweise
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)