Wichtige Dokumente
682519
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.529
Dichte
1.095 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H11ClO/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChIKey
UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)