D130001
3,5-Dimethoxyanilin
98%
Synonym(e):
5-Amino-resorcin-dimethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
178 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-57 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(N)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChIKey
WNRGWPVJGDABME-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
275.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
135 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?