682101
DABAL-Trimethylaluminium
Synonym(e):
Bis(trimethylaluminium)-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan-Addukt, Bis-(trimethylaluminium)-DABCO® Addukt, DABAL-Me3, Triethylendiaminin-bis-(trimethylaluminium)
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
>250 °C
Qualitätsniveau
SMILES String
C[Al-](C)(C)[N+]12CC[N+](CC1)(CC2)[Al-](C)(C)C
InChI
1S/C6H12N2.6CH3.2Al/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8;;;;;;;;/h1-6H2;6*1H3;;
InChIKey
WSTAITCRSVOCTK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?