Wichtige Dokumente
677213
(R)-α,α-Bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]-2-Pyrrolidinmethanoltrimethylsilylether
technical grade
Synonym(e):
(R)-α,α-Bis-[3,5-Bis-(trifluormethyl)-phenyl]-prolinol-trimethylsilylether, (R)-2-[(Bis(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)]trimethylsilanyloxy)methyl]-pyrrolidin, (R)-2-[(Bis(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)]trimethylsilyloxy)methyl]-pyrrolidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
46-55 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
C[Si](C)(C)OC([C@H]1CCCN1)(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H23F12NOSi/c1-39(2,3)38-20(19-5-4-6-37-19,13-7-15(21(25,26)27)11-16(8-13)22(28,29)30)14-9-17(23(31,32)33)12-18(10-14)24(34,35)36/h7-12,19,37H,4-6H2,1-3H3/t19-/m1/s1
InChIKey
MOHRGTBNEJKFMB-LJQANCHMSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Cyclocondensation of enals with methylenepyrrolidines
- Organocatalytic additions of β-ketosulfoxides to conjugated aldehydes
- Organocatalytic aza-Michael reactions
- Stereoselective propargylic alkylation of propargylic esters with aldehydes
- Epoxidation or aziridination of α,β-unsaturated aldehydes and Feist-Benary reactions of 1,3-dicarbonyls
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)