Merck
677019
Sigma-Aldrich
(S)-α,α-Bis-[3,5-bis-(trifluormethyl)-phenyl]-2-pyrrolidinmethanol-trimethylsilylether
97%
Synonym(e):
(S)-2-[(Bis-(3,5-bis-(trifluormethyl)-phenyl)-trimethylsilyloxy)-methyl]-pyrrolidin, (S)-2-[(Bis-(3,5-bis-(trifluormethyl)-phenyl)-trimethylsilanyloxy)-methyl]-pyrrolidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H23F12NOSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
597.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
48-56 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H23F12NOSi/c1-39(2,3)38-20(19-5-4-6-37-19,13-7-15(21(25,26)27)11-16(8-13)22(28,29)30)14-9-17(23(31,32)33)12-18(10-14)24(34,35)36/h7-12,19,37H,4-6H2,1-3H3/t19-/m0/s1
InChIKey
MOHRGTBNEJKFMB-IBGZPJMESA-N
Allgemeine Beschreibung
(S)-α,α-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether is a diarylprolinol silyl ether organocatalyst. It can catalyze a variety of bond-forming reactions such as C-C, C-N, C-O, C-S, and C-Hal in high yields and excellent levels of enantiocontrol.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The diarylprolinol silyl ether system: a general organocatalyst.
Jensen KL, et al.
Accounts of Chemical Research, 45(2), 248-264 (2011)