Merck
661910
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-(tert.-Butyl)-3-methyl-4-oxoimidazolidinium-trifluoracetat
96%
Synonym(e):
(R)-(−)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-Imidazolidinon-Trifluoressigsäure, (R)-2-(tert.-Butyl)-3-methyl-4-imidazolidinon-trifluoressigsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17N2O3F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
99-103 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C(F)(F)F.CN1[C@@H](NCC1=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H16N2O.C2HF3O2/c1-8(2,3)7-9-5-6(11)10(7)4;3-2(4,5)1(6)7/h7,9H,5H2,1-4H3;(H,6,7)/t7-;/m1./s1
InChIKey
HKHKOEMMPVPVOS-OGFXRTJISA-N
Anwendung
Highly selective organocatalyst for 1,3-dipolar addition and Friedel-Crafts alkylation.
Rechtliche Hinweise
U.S. Pat. 6,369,243 and related patents apply. For research purposes only.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
New strategies in organic catalysis: the first enantioselective organocatalytic Friedel-Crafts alkylation.
N A Paras et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(18), 4370-4371 (2001-07-18)
Jen, W. S. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 9874-9874 (2000)