Wichtige Dokumente
670820
Pam3-Cys-OH
≥98.0% (TLC), for peptide synthesis
Synonym(e):
N-α-Palmitoyl-S-[2,3-bis-(palmitoyloxy)-(2RS)-propyl]-L-cystein, Palmitoyl-Cys-[(RS)-2,3-di-(palmitoyloxy)-propyl]-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Pam3-Cys-OH, ≥98.0% (TLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CSCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C54H103NO7S/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-51(56)55-50(54(59)60)48-63-47-49(62-53(58)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)46-61-52(57)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h49-50H,4-48H2,1-3H3,(H,55,56)(H,59,60)/t49?,50-/m0/s1
InChIKey
PZFZLRNAOHUQPH-GOOVXGPGSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?