Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
666556
2-Brompyridin-5-boronsäure
≥95%
Synonym(e):
6-Brom-3-Pyridinylboronsäure
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
161-166 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H5BBrNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3,9-10H
InChIKey
BCYWDUVHAPHGIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride
Anwendung
Reaktand in folgenden Reaktionen:
- Iterative Kreuzkupplungen zur Synthese von nicht cytotoxischen Terpyridinen
- Garlanding-Vorgehen zur Synthese von Phenyl-Pyridyl-Gerüsten
- Cyanierung zur Synthese von aromatischen Nitrilen
- Suzuki-Miyaura-Kupplung mit Dihalogenpyridinen und Dihalogenbipyridinen
- Petasis-Boronsäure-Mannich-Reaktion
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?